Calcio hidróxido ≥96.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cal apagada
21181-1KG 21181-5KG 21181-25KG
21181-1KGEA 73.5 EUR
21181-1KG 21181-5KG HONC21181-25KG
Calcio hidróxido ≥96.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Calcio hidróxido
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formula: Ca(OH)₂
MW: 74.09 g/mol
Pto. Ebullición: Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: 580 °C
Densidad: 2.24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010901
Núm. CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
Índice Merck: 13,01675
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 96.0 - 102.0 %
Carbonate (as CaCO₃) Max. 4 %
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 500 ppm
Potassium (K) Max. 200 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 500 ppm
Chloride (Cl) Max. 200 ppm