Azul de timol indicator S. No.: 879, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32728-5G 32728-25G
32728-5GEA 50.4 EUR
32728-5G 32728-25G
Azul de timol indicator S. No.: 879, Fluka™
Azul de timol
Formula: C₂₇H₃₀O₅S
Pto. de fusión: 221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005869
Núm. CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Índice Merck: 12,09541
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Change range (Ph1,2 - 2,8) complying
Change range (PH₈,0 - 9,6) complying
Indicator solution complying
Extinction maximum at 589 - 599 nm
Extinction maximum of 700 - 900