Potasio sulfato 99-101, meetSpec_Ph.Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
12658-50KG 12658-1KG
12658-50KGEA 1530 EUR
12658-50KG 12658-1KG
Potasio sulfato 99-101, meetSpec_Ph.Eur., Fluka™
Potasio sulfato
Formula: K₂SO₄
MW: 174.26 g/mol
Pto. Ebullición: 1.698 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 1.067 °C
Densidad: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011388
Núm. CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Índice Merck: 13,07759
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 101.0 %
Loss on drying (130°C) Max. 0.5 %
Acidity or alkalinity complying
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Magnesium (Mg) Max. 20 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 20 ppm
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying