Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato, slightly violet 99.0-102.0%, crystalline, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Amonio y hierro (III) sulfato dodecahidrato
31111-50KG 31111-500G
31111-50KGEA 1770 EUR
31111-50KG 31111-500G
Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato, slightly violet 99.0-102.0%, crystalline, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato
Formula: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
MW: 482.2 g/mol
Pto. Ebullición: 230
Pto. de fusión: 37 °C
Densidad: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150004
Núm. CAS: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Índice Merck: 12,00549
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance complying
Assay 99.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Insoluble in HCl Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe 2⁺) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Manganese (Mn) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.01 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.002 %
Solution 10 g to 100 mL (H₂O) complying
Form crystalline