Piperidina ≥99.0% (by GC, titration analysis), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hexahidropiridina
80640-1L 80640-500ML
80640-1LEA 366.45 EUR
80640-1L 80640-500ML
Piperidina ≥99.0% (by GC, titration analysis), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Piperidina
Beilstein Number: 102438
RTECS Number: TM3500000
UNSPSC Code: 12190000
Formula: C₅H₁₁N
MW: 85.15 g/mol
Pto. Ebullición: 10.3 %(V)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005979
Núm. CAS: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN: 2401
ADR: 8 I
Índice Merck: 12,07621
Order Now
Resultados test especificaciones
Refractive Index n20/D 1.452 (lit.)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.452 - 1.454
Non-volatile matter Max. 0.02 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.3 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Tin (Sn) Max. 0.1 ppm