EDTA sal disódica concentrate for dilution to 1L, 0.1 M EDTA-Na2 solución volumétrica, para complexometria, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Idranal III, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica, Ácido edético sal disódica, Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio
38057-1EA 38057-6X1EA
38057-1EAEA 38.6 EUR
38057-1EA 38057-6X1EA
EDTA sal disódica concentrate for dilution to 1L, 0.1 M EDTA-Na2 solución volumétrica, para complexometria, Fluka™
EDTA sal disódica
Concentrate for 1L standard solution
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070672
Núm. CAS: 139-33-3
Índice Merck: 12,03556
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.998 - 1.002