Éter diisopropílico ≥98.5% (por GC) estabilizado, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Estabilización: Stabilised with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol ~0,001%
38270-2.5L 38270-1L
38270-2.5LEA 137 EUR
38270-2.5L 38270-1L
Éter diisopropílico ≥98.5% (por GC) estabilizado, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Éter diisopropílico
Beilstein Number: 1731256
RTECS Number: TZ5425000
UNSPSC Code: 12191602
Formula: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 67…70 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –86 °C
Densidad: 0,73 g/cm³
Pto. de inflamación: –29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008880
Núm. CAS: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
factor 0.998 - 1.002
Identity (IR) complying
Identity (NMR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Density (D 20/4) 0.723 - 0.725
Refractive index (n 20/D) 1.367 - 1.369
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as C₂H₅COOH) Max. 0.005 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
2-propanol (GC) Max. 0.5 %
Assay BHT (GC) 0.0005 - 0.02 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 10 ppm
APHA Max. 25
Autoignition Temperature 827 °F