Verde de bromocresol Reag. Ph. Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32742-5G 32742-25G
32742-5GEA 80.9 EUR
32742-5G 32742-25G
Verde de bromocresol Reag. Ph. Eur., Fluka™
Verde de bromocresol
Formula: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698.02 g/mol
Pto. de fusión: 225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005874
Núm. CAS: 76-60-8
Índice Merck: 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
pH Range 3.8 - 5.4, yellow to blue
Indicator solution complying
Change range complying
Test of sensitivity complying
Curve course (UV) complying