Púrpura de bromocresol Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32642-1KG 32642-5G 32642-25G
32642-1KGEA 2960 EUR
32642-1KG 32642-5G 32642-25G
Púrpura de bromocresol Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
Púrpura de bromocresol
Formula: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540.23 g/mol
Pto. de fusión: 240 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011681
Núm. CAS: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Índice Merck: 13,01371
Order Now
Resultados test especificaciones
Change range complying
Indicator solution complying
Test of sensitivity complying
Curve course (UV) complying
Extinction maximum at 414 - 424 nm
Extinction maximum of Min. 400
pH Range 5.2 - 6.8, yellow to purple