Calcio óxido 96-100.5% (excluding ignited substances), en polvo fino, Puriss., meets analytical specification of FCC, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
12047-1KG 12047-5KG 12047-2.5KG
12047-1KGEA 36.4 EUR
12047-1KG 12047-5KG 12047-2.5KG
Calcio óxido 96-100.5% (excluding ignited substances), en polvo fino, Puriss., meets analytical specification of FCC, Fluka™
Calcio óxido
Formula: CaO
MW: 56.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2.850 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 2.572 °C (1.013 hPa)
Densidad: 3.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010911
Núm. CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Índice Merck: 13,01691
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (excluding ignited substance) 96 - 100.5 %
Insoluble in HCl Max. 0.5 %
Loss on ignition Max. 3.5 %
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Lead (Pb) Max. 0.0002 %
Fluoride (F) Max. 0.015 %
Mg and alkali salts (SO₄) Max. 2.5 %
Form powder (fine)