Calcio sulfato dihidrato 99.0-101.0% (by anhydrous basis), Puriss., meets analytical specification of NF, E516, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos:
Sulfato de calcio dihidrato, Yeso de París
12056-1KG
12056-25KG
12056-6X1KG
12056-1KGEA
56.4
EUR
12056-1KG
12056-25KG
12056-6X1KG
Calcio sulfato dihidrato 99.0-101.0% (by anhydrous basis), Puriss., meets analytical specification of NF, E516, Fluka™
Calcio sulfato dihidrato
Formula:
CaSO₄·2H₂O Densidad: 2,320 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149625 Núm. CAS: 10101-41-4 EINECS: 231-900-3 Índice Merck: 13,01711 |
Resultados test especificaciones
Assay (calculated to the dried substance) | 99.0 - 101.0 % |
Loss on drying (250°C) | 19.0 - 23.0 % |
Arsenic (As) | Max. 3 ppm |
Iron (Fe) | Max. 50 ppm |
Mercury (Hg) | Max. 1 ppm |
Lead (Pb) | Max. 2 ppm |
Selenium (Se) | Max. 30 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.01 % |
Fluoride (F) | Max. 30 ppm |
Residual solvents | complying |