Cromo (III) nitrato nonahidrato ≥98.0%, Puriss. p.a., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Trinitrato de cromo nonahidrato
31313-25KG 31313-500G
31313-25KGEA 6240 EUR
31313-25KG 31313-500G
Cromo (III) nitrato nonahidrato ≥98.0%, Puriss. p.a., Fluka™
Cromo (III) nitrato nonahidrato
Formula: CrN₃O₉·9H₂O
MW: 400.15 g/mol
Pto. Ebullición: Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: 54.8 °C
Densidad: 1.89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149659
Núm. CAS: 7789-02-8
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,02246
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.0 - 102.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 10 ppm
Copper (Cu) Max. 10 ppm
Iron (Fe) Max. 200 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 20 ppm
Zinc (Zn) Max. 10 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm