Hierro (III) óxido 95, purified, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Óxido de hierro (III), Trióxido de dihierro
12342-1KG 12342-250G 12342-6X1KG 12342-10KG
12342-1KGEA 63.3 EUR
12342-1KG 12342-250G 12342-6X1KG HONC12342-10KG
Hierro (III) óxido 95, purified, Fluka™
Hierro (III) óxido
Formula: Fe₂O₃
MW: 159.69 g/mol
Pto. de fusión: 1.565 °C
Densidad: 5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011008
Núm. CAS: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Índice Merck: 13,04058
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 95 %
Loss on ignition Max. 0.6 %