Sodio acetato ≥99.0% (by titrimetric analysis) para HPLC, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Acetato de sodio
71185-250G 71185-50G
71185-250GEA 299 EUR
71185-250G 71185-50G
Sodio acetato ≥99.0% (by titrimetric analysis) para HPLC, Fluka™
Sodio acetato
Formula: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Pto. Ebullición: 881.4 Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: 324 °C
Densidad: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012459
Núm. CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
IR: 01-2119485123-42
Índice Merck: 12,08711
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (HClO₄-titr.) 99.0 - 101.0 %
Absorbance at 250 nm Max. 0.05
Absorbance at 260 nm Max. 0.01
Absorbance 500 nm Max. 0.01
Appearance of the solution (c=10%) complying
pKa  4.76 (acetic acid)
Form Solid
Autoignition Temperature 1112 °F