Magnesio óxido ligero, secada 98.0-100.5% (base secada), Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, FCC, E530, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
13138-1KG 13138-500G 13138-20KG
13138-1KGEA 87.9 EUR
13138-1KG 13138-500G 13138-20KG
Magnesio óxido ligero, secada 98.0-100.5% (base secada), Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, FCC, E530, Fluka™
Magnesio óxido
Formula: MgO
Pto. Ebullición: 3,600 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 2,852 °C
Densidad: 3,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011109
Núm. CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated to ignited substance) 98.0 - 100.5 %
Loss on ignition Max. 5.0 %
In water soluble matter Max. 1.0 %
Insoluble in acetic acid Max. 0.1 %
Insoluble in HCl Max. 0.1 %
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Calcium (Ca) Max. 1 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.02 %
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.5 %
Free alkali + Soluble salts complying
Appearance of the solution complying
Bulk Density Max. 0.15 g/ml
Residual solvents complying
Filling Volume ≤0.15 g/mL