Magnesio sulfato, anhidro ≥98.0% (by complexometric analysis), en polvo extra fino, Puriss. p.a. agente desecante, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Sulfato de magnesio
63136-250G 63136-1KG 63136-25KG
63136-250GEA 117 EUR
63136-250G 63136-1KG HONC63136-25KG
Magnesio sulfato, anhidro ≥98.0% (by complexometric analysis), en polvo extra fino, Puriss. p.a. agente desecante, Fluka™
Magnesio sulfato
Formula: MgSO₄
Pto. de fusión: 1,130 °C (desc.)
Densidad: 2,7 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011110
Núm. CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Índice Merck: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Form powder (very fine)
Assay 98.0 - 102.0 %
Loss on ignition (600°C) Max. 2 %
Aluminium (Al) Max. 20 ppm
Arsenic (As) Max. 0.1 ppm
Barium (Ba) Max. 5 ppm
Bismuth (Bi) Max. 5 ppm
Calcium (Ca) Max. 400 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 200 ppm
Lithium (Li) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 20 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Strontium (Sr) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 40 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 20 ppm