Manganeso (II) cloruro tetrahidrato ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
31422-1KG 31422-250G
31422-1KGEA 151 EUR
31422-1KG 31422-250G
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato
Formula: MnCl₂·4H₂O
Pto. Ebullición: Decomposes on heating
Pto. de fusión: 58 °C
Densidad: 1,913 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149792
Núm. CAS: 13446-34-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,05751
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 101.0 %
pH (5 %, 25 °C) 3.5 - 6.0
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 0.0005 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %