N,N-Dimetilformamida 99,9, Biotechnology Grade, Burdick & Jackson™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Dimetilformamida, DMF, Ácido fórmico dimetilamida
494488-1L 494488-2L
494488-1LEA 105 EUR
494488-1L 494488-2L
N,N-Dimetilformamida 99,9, Biotechnology Grade, Burdick & Jackson™
N,N-Dimetilformamida
Beilstein Number: 605365
Formula: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Pto. Ebullición: 152…153 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57.5 °C (1.013.25 hPa)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003284
Núm. CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
IR: 01-2119475605-32
Índice Merck: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.005 %
Amines (as dimethylamine) Max. 8 ppm
Titrable Acid Max. 0.0005 meq/g
Titrable Base Max. 0.003 meq/g
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 340 nm Max. 0.01
Absorbance at 310 nm Max. 0.05
Absorbance at 295 nm Max. 0.10
Absorbance at 275 nm Max. 0.30
Absorbance at 270 nm Max. 1.00
Refractive Index n20/D 1.430 (lit.)