Ácido perclórico concentrate for dilution to 1L, 0.1 M HClO4 (0.1N) solución volumétrica, para valoración de medios no acuosos, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
32046-6X1EA 32046-1EA
32046-6X1EAEA 522 EUR
32046-6X1EA 32046-1EA
Ácido perclórico concentrate for dilution to 1L, 0.1 M HClO4 (0.1N) solución volumétrica, para valoración de medios no acuosos, Fluka™
Ácido perclórico
Concentrate for 1L standard solution
Formula: HClO₄
MW: 100.46 g/mol
Pto. Ebullición: 203 °C
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011325
Núm. CAS: 7601-90-3
UN: 1873
ADR: 5.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.998 - 1.002