Mercurio (II) yoduro ≥99.0% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Diyoduro de mercurio, Mercúrico yoduro, Mercurio yoduro
221090-100G 221090-25G 221090-500G
221090-100GEA 125 EUR
221090-100G 221090-25G 221090-500G
Mercurio (II) yoduro ≥99.0% ACS, Fluka™
Mercurio (II) yoduro
Formula: HgI₂
MW: 454.4 g/mol
Pto. Ebullición: 354 °C
Pto. de fusión: 259 °C
Densidad: 6.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011044
Núm. CAS: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,05905
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (excluding dried substances) Min. 99.0 %
Solubility complying
Mercury (Hg⁺) Max. 0.1 %
Soluble mercury salts (as Hg) Max. 0.05 %