Titanio dióxido 99-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
14027-1KG
14027-25KG
14027-250G
14027-1KGEA
98.6
EUR
14027-1KG
14027-25KG
14027-250G
Titanio dióxido 99-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Titanio dióxido
Formula:
TiO₂ Pto. Ebullición: >2,000 °C Pto. de fusión: >1,800 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011269 Núm. CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Índice Merck: 13,09549 |
Resultados test especificaciones
Assay | 98.0 - 100.5 % |
Assay (calculated to the dried substance) | 99.0 - 100.5 % |
Water soluble matter | Max. 0.25 % |
Water soluble matter (hot) | Max. 0.5 % |
In acid (HCl 0,5 mol/l) Solution matter | Max. 0.5 % |
Loss on drying (105°C, 3h) | Max. 0.5 % |
Loss on ignition (800 °C) | Max. 0.5 % |
Acidity or alkalinity | complying |
Arsenic (As) | Max. 20 ppm |
Barium (Ba) | complying |
Iron (Fe) | Max. 50 ppm |
Antimony (Sb) | Max. 50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Appearance of the solution | complying |
Residual solvents | complying |