Sodio hipofosfito monohidrato ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Fosfinato de sodio monohidrato
30410-50KG 30410-1KG
30410-50KGEA 3540 EUR
30410-50KG 30410-1KG
Sodio hipofosfito monohidrato ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Sodio hipofosfito monohidrato
Formula: NaH₂PO₂·H₂O
MW: 105.99 g/mol
Pto. de fusión: 90
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06252379
Núm. CAS: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
pH (5 %, 20°C) 6-8
Ammonium (NH₄) Max. 0.001 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Barium (Ba) Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.02 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Phosphate, phosphite (as PO₄) Max. 0.5 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %