Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato) 0.025 M en solución acuosa indicador redox, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Sulfato de tris(1,10-fenantrolina-N1,N10)hierro
46270-250ML 46270-50ML
46270-250MLEA 149 EUR
46270-250ML 46270-50ML
Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato) 0.025 M en solución acuosa indicador redox, Fluka™
Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato)
Formula: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692.54 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C (solvent)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1.006 g/cm³
Pto. de inflamación: No se inflama
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036428
Núm. CAS: 14634-91-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance of the substance complying
Density (D 20/4) 1.003 - 1.008
Suitability as indicator complying