Amonio hierro (III) citrato (14,5 - 16,0% Fe) (RT), verde, en polvo, Purum p.a.
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
09713-1KG 09713-500G 09713-50G
09713-1KGEA 124 EUR
09713-1KG 09713-500G 09713-50G
Amonio hierro (III) citrato (14,5 - 16,0% Fe) (RT), verde, en polvo, Purum p.a.
Amonio hierro (III) citrato
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formula: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013099
Núm. CAS: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Índice Merck: 13,00518
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay of Fe 14.5 - 16.0 %
Calcium (Ca) Max. 1000 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 100 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 500 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 500 ppm