Ácido láctico ≥99%, tested according to Ph. Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: DL-Ácido láctico
69775-1L 69775-250ML
69775-1LEA 159 EUR
69775-1L 69775-250ML
Ácido láctico ≥99%, tested according to Ph. Eur., Fluka™
Ácido láctico
Formula: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90.08 g/mol
Pto. Ebullición: 122 °C (20 hPa)
Densidad: 1.209 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004520
Núm. CAS: 50-21-5
Índice Merck: 13,05351
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance of the substance complying
Assay of total acid 88.0 - 92.0 %
Sulfated ash Max. 0.1 %
Calcium (Ca) Max. 200 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 200 ppm
Citronellic-, Oxalic- and Phosphoric acid complying
Sugar and other reducing substances complying
In ether insoluble matter complying
Residual solvents complying