Hexano (mezcla de isómeros) ≥85% (isomers basis, GC), Puriss.
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Peligro
|
15613-2.5L
15613-25L
15613-2.5LEA
61.8
EUR
15613-2.5L
15613-25L
Hexano (mezcla de isómeros) ≥85% (isomers basis, GC), Puriss.
Hexano (mezcla de isómeros)
Beilstein Number: 1730733
Formula:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Pto. Ebullición: 48…65 °C (1,013 hPa) Pto. de fusión: –154 °C Densidad: 0,66 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –26 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009520 Núm. CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Índice Merck: 13,04712 |
|
Resultados test especificaciones
Assay of isomers (GC) | Min. 85 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0.002 % |
Non-volatile matter | Max. 0.002 % |
Aromatic substances (as C₆H₆) (GC) | Max. 0.01 % |
S-compounds (as S) | Max. 0.005 % |
n-Hexane (GC) | Max. 4.9 % |
Autoignition Temperature | 437 °F |
Vapor Density | 3 (vs air) |
Explosion Limit | 7.5 % |