Sodio dihidrogenofosfato monohidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
71504-250G 71504-1KG 71504-25KG
71504-250GEA 40.2 EUR
71504-250G 71504-1KG HONC71504-25KG
Sodio dihidrogenofosfato monohidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Sodio dihidrogenofosfato monohidrato
Formula: NaH₂PO₄·H₂O
Pto. de fusión: 650 °C (anhidr.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149208
Núm. CAS: 10049-21-5
Índice Merck: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 101.0 %
pH (5 %, 25 °C) 4.1 - 4.5
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Arsenic (As) Max. 0.5 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 30 ppm
Total nitrogen (as N) Max. 10 ppm