n-Heptano ≥99%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: high purity solvents
34873-45L 34873-7L 34873-1L 34873-2.5L 34873-4X2.5L 34873-10L-RC 34873-18L
34873-45LEA 8020 EUR
34873-45L 34873-7L 34873-1L 34873-2.5L 34873-4X2.5L 34873-10L-RC HONC34873-18L
n-Heptano ≥99%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
n-Heptano
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₃
Pto. Ebullición: 98,2…98.4 °C (1.000 hPa)
Pto. de fusión: –90,5 °C
Densidad: 0,69 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 6,7 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009544
Núm. CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.3850 - 1.3890
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1.0 ppb
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1.0 ppb
Absorbance at 200 nm Max. 0.70
Absorbance at 210 nm Max. 0.40
Absorbance at 220 nm Max. 0.10
Absorbance at 230 nm Max. 0.05
Absorbance at 245 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.01
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
APHA Max. 10
Refractive Index n20/D 1.387 (lit.)
Autoignition Temperature 433 °F