Bromuro de cinc, anhidro ≥98%, Puriss., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cinc bromuro
02128-25KG
02128-5KG
02128-500G
02128-4X5KG
02128-25KGEA
2350
EUR
02128-25KG
02128-5KG
02128-500G
02128-4X5KG
Bromuro de cinc, anhidro ≥98%, Puriss., Fluka™
Bromuro de cinc
Formula:
Br₂Zn Pto. Ebullición: 697 °C (1,013 hPa) Pto. de fusión: 394 °C Densidad: 4,22 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Room Temperature |
Número MDL:
MFCD00011294 Núm. CAS: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 3,III Índice Merck: 13,10182 |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 98 % |
Barium (Ba) | Max. 0.001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.01 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Potassium (K) | Max. 0.01 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.01 % |
Sodium (Na) | Max. 0.01 % |
Lead (Pb) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |