Ácido clorhídrico fumante 36,5 - 38%, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
07102-1L 07102-2.5L 07102-2.5L-GL 07102-1L-GL
07102-1LEA 37.1 EUR
07102-1L 07102-2.5L 07102-2.5L-GL 07102-1L-GL
Ácido clorhídrico fumante 36,5 - 38%, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Pto. Ebullición: 42 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1.190 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 36.5 - 38.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.002 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Free chlorine (Cl) Max. 1 ppm
Sulfate (SO₄) complying
Sulfite (SO₃) complying
Free Bromine or Chlorine complying
Bromide or Iodide complying
Appearance of the substance complying
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying
Vapor Density 1.3 (vs air)