Ácido clorhídrico 0.1 M HCl (0.1N) en solución acuosa Reag. Ph. Eur. solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35335-1L 35335-5L 35335-10L-VP 35335-4X5L 35335-6X1L 35335-5L-VP
35335-1LEA 32.85 EUR
35335-1L 35335-5L 35335-10L-VP 35335-4X5L 35335-6X1L 35335-5L-VP
Ácido clorhídrico 0.1 M HCl (0.1N) en solución acuosa Reag. Ph. Eur. solución volumétrica, Fluka™
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C (1.013 hPa)
Densidad: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective