Ácido clorhídrico concentrate for dilution to 1 L, 0.01 M HCl (0.01 N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
38272-1EA 38272-6X1EA
38272-1EAEA 48.9 EUR
38272-1EA 38272-6X1EA
Ácido clorhídrico concentrate for dilution to 1 L, 0.01 M HCl (0.01 N) solución volumétrica, Fluka™
Ácido clorhídrico
Concentrate for 1 L standard solution
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1.0 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective