Ácido clorhídrico concentrate for dilution to 1 L, 1.0 M HCl (1.0 N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
38282-1EA 38282-6X1EA
38282-1EAEA 37.6 EUR
38282-1EA 38282-6X1EA
Ácido clorhídrico concentrate for dilution to 1 L, 1.0 M HCl (1.0 N) solución volumétrica, Fluka™
Ácido clorhídrico
Concentrate for 1 L standard solution
Formula: HCl
Pto. Ebullición: 100 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective