Ácido clorhídrico 1 M HCl (1N) en solución acuosa Reag. Ph. Eur. solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
35328-1L 35328-5L 35328-10L-VP 35328-30L 35328-4X5L 35328-6X1L 35328-5L-VP
35328-1LEA 33.58 EUR
35328-1L 35328-5L 35328-10L-VP 35328-30L 35328-4X5L 35328-6X1L 35328-5L-VP
Ácido clorhídrico 1 M HCl (1N) en solución acuosa Reag. Ph. Eur. solución volumétrica, Fluka™
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Pto. Ebullición: 100 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective