1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt for spectrophotometric determination of Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
73950-100G 73950-25G
73950-100GEA 146 EUR
73950-100G 73950-25G
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt for spectrophotometric determination of Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb, Fluka™
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt
Formula: C₁₀H₅NNa₂O₈S₂
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003885
Núm. CAS: 525-05-3
EINECS: 208-369-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay 90.0 - 105.0 %