Carbono activo, tested according to Ph. Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Carbón activado
05117-10KG 05117-1KG
05117-10KGEA 2798.99 EUR
05117-10KG 05117-1KG
Carbono activo, tested according to Ph. Eur., Fluka™
Carbono activo
Formula: C
MW: 12.01 g/mol
Pto. de fusión: 3550
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
IR: 01-2119488894-16
Índice Merck: 13,01818
Order Now
Resultados test especificaciones
Autoignition Temperature 842 °F
Identity B complying
Alkali soluble colored substances complying
Sulfated ash Max. 5 %
Loss on drying (120°C) Max. 15 %
Acidity or alkalinity complying
Soluble in acid Max. 3 %
Soluble in ethanol Max. 0.5 %
Copper (Cu) Max. 25.0 ppm
Lead (Pb) Max. 10.0 ppm
Zinc (Zn) Max. 25.0 ppm
Sulfide (S) complying
Absorption capacity complying
Fluorescent substances complying
Total bacterial value Max. 1000 KBE/g
Fungi and yeasts Max. 100 KBE/g