Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), gotas 8 - 12 mesh, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
208604-1KG 208604-5KG
208604-1KGEA 216 EUR
208604-1KG 208604-5KG
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), gotas 8 - 12 mesh, Fluka™
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å)
Pto. de fusión: 400 °C
Densidad: 2,0 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131613
Núm. CAS: 70955-01-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Particle Size 8-12 mesh
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %