Sand, quartz 50-70 mesh, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
274739-1KG 274739-5KG 274739-500G
274739-1KGEA 91.8 EUR
274739-1KG 274739-5KG 274739-500G
Sand, quartz 50-70 mesh, Fluka™
Sand, quartz
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2.210 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 1.710 °C
Densidad: 2.650 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Particle Size 50-70 mesh
Appearance complying
Granulation 0.21-0.3 mm Min. 85 %