Amoníaco en solución 28,0 - 30,0% (NH₃ basis) in water ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de amonio
221228-1L 221228-500ML 221228-6X500ML 221228-100ML 221228-2.5L
221228-1LEA 51.6 EUR
221228-1L 221228-500ML 221228-6X500ML 221228-100ML 221228-2.5L
Amoníaco en solución 28,0 - 30,0% (NH₃ basis) in water ACS, Fluka™
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
Pto. Ebullición: 32 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: -92 °C
Densidad: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance complying
Assay (acidimetric) 28.0 - 30.0 %
Residue on ignition Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.00002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.00005 %
KMnO₄ reducing matter complying
CO₂ Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.00005 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.0002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0002 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0002 %