Amoníaco en solución 30 - 33% (NH₃ basis) in water, Puriss., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
05002-1L 05002-2.5L 05002-4X2.5L
05002-1LEA 39.4 EUR
05002-1L 05002-2.5L 05002-4X2.5L
Amoníaco en solución 30 - 33% (NH₃ basis) in water, Puriss., Fluka™
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
Pto. Ebullición: 32 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: -92 °C
Densidad: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 30 - 33 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0003 %
Chloride (Cl) Max. 0.0002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %