Anaranjado de xilenol, sal tetrasódica, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. indicator for metal titration
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Xylenol orange water soluble, 2,2',2'',2'''-((((1,1-Dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, sodium salt (1:4)
86150.010EA
58.7
EUR
86150.010
86150.050
Anaranjado de xilenol, sal tetrasódica, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. indicator for metal titration
Anaranjado de xilenol, sal tetrasódica
Formula:
C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S MW: 760,59 g/mol Pto. de fusión: ∼210 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044293 Núm. CAS: 3618-43-7 EINECS: 222-805-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance of solution | Passes test |
Absorption maximum l (pH 14,0) | 582 - 585 nm |
Absortivity (A1%, 1cm, lmax, pH 14,0, on dried sample) | 600 - 650 |
Loss on drying (110 ºC) | Max. 7% |
Suitability as indicator for metal titration | Passes test |