Registro inalámbrico de datos de temperatura, AiroSensor X ER 20-20-43, para temperatura ultrabaja (−200 up to +200 °C)
Proveedor: SenseAnywhere
0096647494807 0096647494845
SENA0096647494807EA 201 EUR
SENA0096647494807 620-2701
Registro inalámbrico de datos de temperatura, AiroSensor X ER 20-20-43, para temperatura ultrabaja (−200 up to +200 °C)
Registradores de datos
El modelo SenseAnywhere AiroSensor X ER 20-20-43 es como el modelo AiroSensor T ER 20- 20-31 con además un conector de clase IP67 con el bus digital SenseAnywhere (SAB). El bus SAB es una interfaz conectable que proporciona alimentación y comunicación de datos a los sensores externos SAB de SenseAnywhere. Debido a la naturaleza de esta interfaz, los sensores externos se pueden probar y calibrar como un dispositivo individual, lo que proporciona una gran ventaja sobre las interfaces analógicas donde el sensor y el dispositivo de medición siempre deben calibrarse como un par. Aplicable en diversas industrias: Farmacias, transporte de medicamentos, Hostelería y Jealthcare, Cadena de Frío, Laboratorios.
  • - Sonda Pt100 precisa
  • –El acelerómetro se utiliza para detectar movimiento o choque
  • –Las horas de llegada y salida se registran automáticamente
  • –Tiempo real: datos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, brindan una auditoría completa
  • –Alarmas: notificación por correo electrónico o mensaje de texto cuando se exceden los límites
  • –Almacenamiento seguro de datos : acceda a sus datos en cualquier lugar y en cualquier momento a través de la nube
  • –Protocolo inalámbrico SenseAnywhere con detección automática de servicios y roaming sin interrupciones
  • –1000000 de mediciones
  • –Movimiento: Acelerómetro de 3 ejes, sensibilidad de 0 a 16 g, programable
Wireless frequency: ISM band, 868 MHz (region 1)
Distance range between logger and access point: Up to 600 m/2000 ft outdoors
Logging capacity: 18 500 events with date/timestamp
Long-term temperature stability: ≦0,01 °C /year
SenseAnywhere introduces smart ultra-low temperature monitoring with the AiroSensor X ER 20-20-43 and the PT100 probe which has been especially designed to be used in:
- Ultra-low temperature environments for monitoring cryogenic applications down to −200 °C
- High temperature environments up to + 200 °C
As a consequence, this system (AiroSensor X ER 20-20-43 and the PT100 probe) ensures accurate measurements over a wide temperature range (−200 to +200 °C).
Certificaciones: EN12830 class 1, storage and transport, climatic environment type: D CE, EN 300328, EN 55022.
Precaución: Do not disconnect the connector at temperatures below −25 °C