Avantor® Partisil SAX, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
P10SAX-250AEA 1110 EUR
P10SAX-250A P5SAX-250A P10SAX-10C5 P10SAX-150A P10SAX-150AS P10SAX-250AF P5SAX-100A P5SAX-10C5 P5SAX-10CM5 P5SAX-250AF P5SAX-250AS P10SAX-100P P10SAX-10C5-SK HICHP5SAX-10CM5-SK
Avantor® Partisil SAX, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Avantor® Partisil® fue una de las primeras sílices irregulares disponibles comercialmente con una gran superficie que le otorga una alta capacidad de carga.
  • Fácil de utilizar
  • Sílica porosa irregular
Avantor® Partisil® SAX es una fuerte fase de intercambio catiónico basada en grupos de amonio cuaternario y es estable en el rango de pH de 1,5 a 7,5. A pH intermedio, se recomienda el uso de una columna de acondicionamiento de eluyentes Solvecon para mejorar aún más la vida útil de la columna. Apta para su uso con ácidos nucleicos, ácidos orgánicos y aniones inorgánicos.
Precaución: * Úselo con el soporte independiente HI-161 y el acoplador de columna HI-081, consulte 'Soportes y accesorios de guardacolumnas HPLC'.