Botellas de PURE DURAN® GLS 80
Proveedor: DWK Life Sciences
818665405 818666307 818604403 818605408 818606301 818664409 818609101 818607306 818608602 818667303 818668608 818669107 818666907
SCOT818665405EA 986 EUR
SCOT818665405 SCOT818666307 SCOT818604403 SCOT818605408 SCOT818606301 SCOT818664409 SCOT818609101 SCOT818607306 SCOT818608602 SCOT818667303 SCOT818668608 SCOT818669107 SCOT818666907
Botellas de PURE DURAN® GLS 80
Frascos Botellas de vidrio
Botellas DURAN® PURE transparentes o ámbar, con rosca GLS 80 y cubierta antipolvo. DURAN PURE es una gama de productos de embalaje primario dedicada a los requisitos y necesidades específicas de la industria farmacéutica.
  • Hecho de vidrio de borosilicato DURAN® 3.3 Tipo I
  • La boca ancha permite un fácil llenado y vaciado de botellas.
Adecuado para la fabricación de productos farmacéuticos, almacenamiento de productos intermedios de medicamentos a granel e ingredientes y transporte de API.
Certificaciones: Los frascos y cierres de la gama cumplen totalmente los requisitos establecidos en las farmacopeas internacionales y ofrecen una protección total para productos farmacéuticos sensibles y valiosos. Los productos PURE DURAN están disponibles con una amplia gama de documentos y certificaciones que cumplen los requisitos detallados de las autoridades reguladoras.