Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato) solución Reag. Ph. Eur. indicador redox E0 (H2SO4 1 mol/l) = +1,06 volt, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Sulfato de tris(1,10-fenantrolina-N1,N10)hierro
34531-100ML 34531-500ML
34531-100MLEA 64.3 EUR
34531-100ML 34531-500ML
Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato) solución Reag. Ph. Eur. indicador redox E0 (H2SO4 1 mol/l) = +1,06 volt, Fluka™
Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato)
E0 in sulfuric acid 1 mol/l = +1,06 volt
Formula: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692,54 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C (1,013 hPa)
Densidad: 1,00 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036428
Núm. CAS: 14634-91-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Change complying