Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98% (por GC)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Acondicionado en nitrógeno
H63857.09 H63857.18
H63857.09EA 47.6 EUR
H63857.09 H63857.18
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98% (por GC)
Ethylenedioxybis(trimethylsilane)
Formula: C₈H₂₂O₂Si₂
Pto. Ebullición: 165…171 °C
Densidad: 0,842 g/cm³
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009640
Núm. CAS: 7381-30-8
EINECS: 230-950-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) >97.5%