VWR® RV+, Bombas de paletas giratorias, dos niveles
Proveedor: VWR Collection
181-0498EA 1530 EUR
181-0498 181-0499 181-0503 181-0504 181-0571 181-0572 181-0573 181-0574
VWR® RV+, Bombas de paletas giratorias, dos niveles
Bombas Bombas de paletas giratorias de vacío
Esta bombas de paletas giratorias RV+ de dos fases proporciona fiabilidad para la operación estable, larga vida útil del producto e intervalos de servicio extendidos.
  • Reducción del riesgo de ataques químicos y descomposición del aceite mediante la dilución de productos químicos agresivos con una cámara de aceite más grande
  • La bomba de funcionamiento en frío ralentiza la tasa de descomposición del petróleo
  • El recubrimiento de PTFE en carcasa interna y recubrimiento de óxido negro en el módulo de la bomba ralentiza la tasa de corrosión y amplía el intervalo de servicio
  • Las características clave permiten intervalos de cambio de aceite ampliados y costes de mantenimiento reducidos
  • La función de lastre de gas protege la bomba ante los líquidos condensables
  • Bajo nivel de ruido para un funcionamiento excepcionalmente silencioso y sin interrupciones
  • Válvula trasera anti-succión en caso de fallo de energía
Las bombas RV+ tienen un diseño compacto con construcción modular para permitir un mantenimiento sencillo.
Las bombas RV2.5+ son ideales para el secado por congelación, hornos de vacío, líneas Schlenk, bombas turbo moleculares de respaldo, desgasificación, recipientes/cámaras de evacuación.
Las bombas RV3+ son ideales para la línea Schlenk (colector de vacío), secado por congelación (liofilizador), horno de vacío y otras aplicaciones de laboratorio.
Las bombas RV6+ son ideales para concentradores de vacío, la línea Schlenk (colector de vacío), secador congelado (liofilizador), horno de vacío y otras aplicaciones de laboratorio.
Las bombas RV8+ son ideales para el secado por congelación (liofilizador), horno de vacío y otras aplicaciones de laboratorio.
Las bombas RV18+ son ideales para el secado por congelación, hornos de vacío, servicio de HVAC/refrigeración, revestimientos, bombas de difusión de respaldo y bombas turbo moleculares, hornos de metalurgia/vacío, fabricación de lámparas, simulación espacial, desgasificación, recipientes/cámaras de evacuación.
Certificaciones: Aprobación UL y EMC completa.
Información para pedidos: Las bombas de series RV+ se entregan con un cable de conexión de alimentación IEC con enchufe CEE, UK, CH; aceite de bomba de vacío; boquilla de adaptador de manguera.
Los paquetes de series RV+ incluyen un cable de conexión de alimentación IEC con enchufe CEE, UK, CH; aceite de bomba de vacío; separador de niebla de aceite; válvula de bola; boquilla de adaptador de manguera; anillo opresor; anillo de centraje; cable IEC macho-hembra.
Está disponible una garantía de dos años y una gama de kits de mantenimiento; póngase en contacto con su representante de Avantor para obtener más información.