Astaxanthine ≥97%, crystalline solid
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Carophyll Pink, (3S,3'S)-Astaxanthin, Natupink, (6S,6'S)-3,3'-((1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-Tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaene-1,18-diyl)bis(6-hydroxy-2,4,4-trimethylcyclohex-2-enone), BioAstin
70685-5 70685-25
CAYM70685-5EA 88 EUR
CAYM70685-5 CAYM70685-25
Astaxanthine ≥97%, crystalline solid
Astaxanthine
Astaxanthini is a carotenoid pigment found primarily in marine animals including shrimp and salmon. It is a potent lipid-soluble antioxidant.
Formula: C₄₀H₅₂O₄
MW: 596,852 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00672621
Núm. CAS: 472-61-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity ≥97%
λmax 473 nm