Kit para RNA de tejido fijado en formol e incluido en parafina (FFPE) E.Z.N.A®
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
M2551-00 M2551-01 R6954-00 R6954-01
M2551-00EA 892 EUR
M2551-00 M2551-01 M2551-02 R6954-00 R6954-01 R6954-02
Kit para RNA de tejido fijado en formol e incluido en parafina (FFPE) E.Z.N.A®
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Selected protease digestion releases microgram amounts of RNA from FFPE samples. The purified nucleic acids, although highly fragmented, are suitable for a variety of downstream genomic and gene expression analyses. E.Z.N.A® spin column-based kits are ideal for low throughput applications while Mag-Bind® magnetic beads-based kits are designed specifically for high throughput users with automation capability.
  • Rendimiento impresionante en tan solo 40 minutos
  • El protocolo estándar no requiere extracción con xileno
  • Kits basados en microesferas magnéticas totalmente compatibles con la mayoría de las plataformas de automatización