Meclofenoxate hydrochloride 98%, en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Dimethylamino)ethyl 2-(4-Chlorophenoxy)acetate Hydrochloride, 2-(4-Chlorophenoxy)acetic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester Hydrochloride, Centrophenoxine hydrochloride
J64196.06 J64196.14 J64196.22
J64196.06EA 43.3 EUR
J64196.06 J64196.14 J64196.22
Meclofenoxate hydrochloride 98%, en polvo
Meclofenoxate hydrochloride
Ester of dimethylethanolamine and 4-chlorophenoxyacetic acid.
Applications: Activates acetylcholinesterase activity in hippocampus of aged rats
Formula: C₁₂H₁₆ClNO₃
MW: 294.17 g/mol
Pto. de fusión: 135...145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012533
Núm. CAS: 3685-84-5
EINECS: 222-975-3
Índice Merck: 14,05780